N2538
NS8593 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
: N-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-1H-Benzimidazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +54 to +62°, c = 0.5 in methanol
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].C1C[C@@H](Nc2nc3ccccc3[nH]2)c4ccccc4C1
InChI
1S/C17H17N3.ClH/c1-2-8-13-12(6-1)7-5-11-14(13)18-17-19-15-9-3-4-10-16(15)20-17;/h1-4,6,8-10,14H,5,7,11H2,(H2,18,19,20);1H/t14-;/m1./s1
Clé InChI
VWEKCDTXUUPBNA-PFEQFJNWSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.