SRP0177
Histone H3 full length human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
15.4 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HIST1H3E(8353)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable