T0656
1,3,4,6-Tetrachloro-3α,6α-diphenylglycouril
Synonyme(s) :
Iodo-Gen®, NSC 4462
378,00 $
About This Item
378,00 $
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
ClN1C(=O)N(Cl)C2(N(Cl)C(=O)N(Cl)C12c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C16H10Cl4N4O2/c17-21-13(25)23(19)16(12-9-5-2-6-10-12)15(21,11-7-3-1-4-8-11)22(18)14(26)24(16)20/h1-10H
Clé InChI
FJQZXCPWAGYPSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reagent involved in comparison studies with chloramine-T
Reagent used for oxidation of urazoles
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable