N216
Monoclonal Anti-Na+/Ca2+ Exchanger antibody produced in mouse
clone C2C12
891,00 $
About This Item
891,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C2C12, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
antigen 120 kDa (mature exchanger)
antigen 160 kDa (non-reduced)
antigen 70 kDa (proteolytic fragment)
Espèces réactives
human, rat, canine, rabbit, guinea pig
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SLC8A1(6546)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable