I8377
Iodonitrotetrazolium chloride
Used in colorimetric assays.
Synonyme(s) :
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 4 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)