N2019
Nogalamycin
≥95%, from Streptomyces nogalater
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces nogalater
Pureté
≥95%
Forme
solid
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1C(C)OC(OC2CC(C)(O)C(C(=O)OC)c3cc4C(=O)c5c6OC7OC(C)(C(O)C(C7O)N(C)C)c6cc(O)c5C(=O)c4c(O)c23)C(OC)C1(C)OC
InChI
1S/C39H49NO16/c1-14-32(49-7)39(4,52-10)33(50-8)36(53-14)54-19-13-37(2,48)24(34(47)51-9)15-11-16-21(27(43)20(15)19)28(44)22-18(41)12-17-30(23(22)26(16)42)55-35-29(45)25(40(5)6)31(46)38(17,3)56-35/h11-12,14,19,24-25,29,31-33,35-36,41,43,45-46,48H,13H2,1-10H3
Clé InChI
KGTDRFCXGRULNK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges