Documents
SML0391
Sigma-Aldrich
SB-268262
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+/-)-SB-273779, N-Methyl-N-(2-methylphenyl)-3-nitro-4-(2-thiazolylsulfinyl)-benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(=O)c2nccs2)c3ccccc3C
InChI
1S/C18H15N3O4S2/c1-12-5-3-4-6-14(12)20(2)17(22)13-7-8-16(15(11-13)21(23)24)27(25)18-19-9-10-26-18/h3-11H,1-2H3
Clé InChI
YXHLPJQQPOMPGE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SB-268262 is a selective non-peptide antagonist at the CGRP1 receptor. SB-268262 inhibits CGRP binding, and CGRP-mediated stimulation of adenylyl cyclase activity in human neuroblastoma cells with IC50 values of 240 and 830 nM, respectively.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Calcitonin Gene-Related Peptides page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable