MTOXCE2E1
CypExpress™ 2E1 Cytochrome P450 human
Synonyme(s) :
CYP2E, CypP450 2E1, CPE1, P450-J, P450C2E, cytochrome P450 family 2 subfamily E member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Forme
dry powder
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CYP2E1(1571)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable