Principaux documents
MTOX1005
Sigma-Aldrich
MDR1/MRP2 Double Knockout Caco-2 Cells
Human male colorectal tissue, adenocarcinoma
Synonyme(s) :
C2BBe1 Cells MDR1/MRP2 (-/-/-/-,-/-/-/-)
1 VIAL
2 110,00 $
2 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 VIAL
2 110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
2 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
MDR1/MRP2 Double Knockout Caco-2 Cells, one vial
Source biologique
human male colorectal tissue (Source disease: adenocarcinoma)
Forme
liquid
Technique(s)
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Numéro d'accès OMIM
Application(s)
ADME/TOX
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
Description générale
The C2BBe1 cells, a subclone of Caco-2 cells, correspond to ATCC CRL-2102. The MDR1 and MRP2 knockout C2BBe1 cells are adenocarcinoma, epithelial cells from a human caucasian male (aged 72 years) with functional double knockout of the ABCB1 and ABCC2 (MDR1/MRP2) efflux transporters.
Caractéristiques et avantages
The Caco-2 subclone C2BBe1 cells are ideal for transporter analysis as they express multiple transporters, are human derived, and grow in a homogenous monolayer that forms tight junctions necessary for efflux ratio analysis. Other benefits include:
  • A functional double knockout of the MDR1 gene and MRP2 gene eliminates the reliance on chemical inhibitors to determine if a compound is an BCRP substrate
  • The vial format enables the MDR1 and MRP2 knockout cells to be included in standard drug transporter protocols
  • Human assay with no interference from animal inhibitors
  • Overcome the limitations of RNAi and knockdown cell lines that arise from remaining transporter functionality
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • MTOX1005MDR1/MRP2 Double Knockout Caco-2 Cells, one vial 1 vialFDS
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Angelo E Andres et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2430, 449-466 (2022-04-28)
Taxoids such as paclitaxel (Taxol) are an important class of anticancer drugs that bind β-tubulin and stabilize cellular microtubules. To provide new chemical tools for studies of microtubules, we synthesized derivatives of paclitaxel modified at the 7-position with the small
P Artursson
Journal of pharmaceutical sciences, 79(6), 476-482 (1990-06-01)
A human intestinal cell line, Caco-2, was used as a model to study the passive diffusion of drugs across intestinal epithelium. The cells formed continuous monolayers when grown on permeable filters of polycarbonate. After 10 days in culture, the monolayers
Mark I Kaldas et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 55(3), 307-312 (2003-05-02)
Resveratrol is a dietary constituent suggested to have protective effects against cancer as well as cardiovascular disease. The purpose of the study was to learn whether this agent could be absorbed in man and enter the systemic circulation. This was
M J Briske-Anderson et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 214(3), 248-257 (1997-03-01)
The Caco-2 cell line is used by many investigators as a model of the intestinal epithelium to study nutrient uptake and transport. Our goal was to create an awareness of inherent variabilities in the Caco-2 cell line which may influence
S Yee
Pharmaceutical research, 14(6), 763-766 (1997-06-01)
To evaluate and optimize the use of Caco-2 cell monolayers to predict the in vivo absorption of a broad range of compounds in man. Caco-2 cells are derived from human adenocarcinoma colon cells and spontaneously differentiate when grown on porous
Articles
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
Utilize these Caco-2 cell based assay tools for screening small molecule drug compounds prior to clinical studies and submission to regulatory agencies.