SCC209
Lignée de cellules d'adénocarcinome du côlon humaines Caco-2/TC-7
Synonyme(s) :
Lignée de cellules d'adénocarcinome du côlon humaines Caco-2/TC-7
Conditionnement
pkg of >1X10⁶ vials
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
≤ − 140°C
Application
La lignée cellulaire d'adénocarcinome du côlon humain Caco-2/TC-7 a été isolée après plusieurs passages en culture de la lignée cellulaire mère Caco-2. Elle comprend une population de cellules plus homogène qui présente les fonctions caractéristiques des entérocytes de l'intestin grêle, notamment une organisation de la bordure en brosse apicale, une distribution de l'hydrolase associée appelée saccharase-isomaltase (SI), des jonctions serrées intercellulaires plus développées et un temps de différenciation plus court(1).Référence : 1. J. Cell Sci. 1994; 107(Pt 1): 213-225.
• Chaque flacon contient au moins 1 × 10⁶ cellules viables.• Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR humain de Charles River Animal Diagnostic Services.• On vérifie que les cellules sont d'origine humaine et négatives pour une contamination interespèce avec le rat, la souris, le hamster chinois, le hamster doré et les primates non humains (NHP), à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.• Les cellules sont négatives pour une contamination par mycoplasmes.• Chaque lot de cellules est génotypé par une analyse STR (courtes répétitions en tandem) afin de vérifier l'identité unique de la lignée cellulaire.
Caractéristiques et avantages
La lignée cellulaire d'adénocarcinome du côlon humain Caco-2/TC-7 est un modèle utile pour l'étude de la perméabilité et de l'absorption intestinales des médicaments.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans perte significative de fonctionnalité ou d'expression des marqueurs cellulaires.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable