MTCC3205S
MTC™ Bio ClearSeal™ Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonyme(s) :
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear cap
clear tube
polypropylene
round
screw top cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap natural
Conditionnement
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C3205-S
Paramètres
21,000 xcg speed
Capacité
0.5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- non-graduated
- ultra-clear polypropylene
- leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
- Max 22,000×g
- sterile; RNase, DNase & Pyrogen free