BR780731
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
Synonyme(s) :
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
217,00 $
About This Item
217,00 $
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 780731
Capacité
1.5 mL
Diam. du tube
13 mm