MSST0053
SILu™Prot AKT3, RAC-gamma serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonyme(s) :
Protein kinase Akt-3, Protein kinase B gamma (PKB gamma), RAC-PK-gamma, STK-2
1 010,00 $
About This Item
1 010,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Étiquette/Marqueur
His tagged
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Puissance
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
Adéquation
suitable for mass spectrometry (standard)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AKT3(10000)
Description générale
Séquence
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable