Documents
SYNC214550
Synthware Friedrichs condenser
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50
Synonyme(s) :
Synthware C214550, glass Friedrichs condenser
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
bottom joint: ST/NS45/50
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C214550
Catégories apparentées
Description générale
With a joint at 15º angle.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.