MSST0008
SILu™Lite CLU Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonyme(s) :
Apolipoprotein J, Clusterin, Testosterone-repressed prostate message 2 (TRPM-2)
1 080,00 $
About This Item
1 080,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Adéquation
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CLU(1191)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable