MAK089
γ-Glutamyltransferase (GGT) Activity Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
GGT Colorimetric Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases; neurological disorders; cancer; gastrointestinal diseases
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GGT1(2678) , GGT2(728441) , GGT5(2687) , GGT6(124975) , GGT7(2686)
mouse ... GGT1(14598) , GGT5(23887) , GGT6(71522) , GGT7(207182)
rat ... GGT1(116568) , GGT5(29566) , GGT6(408206) , GGT7(156275)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup