MAK476
Glucose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Glucose Detection Kit
586,00 $
About This Item
586,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
cosmetics
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- The linear detection range of glucose for the colorimetric assay is 5 to 300 µM (90 µg/dL -5.4 mg/dL) and 1 to 30 µM for the fluorometric assay.
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The procedure involves addition of a single working reagent and incubation for 30 minutes at room temperature.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3