MAK049
Phosphatidylcholine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Phosphatidylcholine Test Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
neurological disorders; gastrointestinal diseases; cancer
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup