MAK014
Glucose-6-Phosphate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
hematological disorder
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- glucose 6-phosphate (G6P) assay
- quantification of glucose-6-phosphate (G6P) and fructose-6-phosphate (F6P)
- metabolite analysis
Adéquation
Principe
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.