M9671
Hexylene glycol
BioXtra, ≥99% (GC)
Synonyme(s) :
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid (or viscous liquid)
Limite d'explosivité
7.4 %
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
≤0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
197 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter