1380557
USP
Memantine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(3,5-Dimethyladamantan-1-yl)formamide, 1-Formylamino-3,5-dimethyladamantane, N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)formamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
memantine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C21CC3(CC(C2)(CC(C1)C3)C)C)C=O
InChI
1S/C13H21NO/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)14-9-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
NYQWYYMEIBHRSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Memantine Hydrochloride
- Memantine Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable