M9170
Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
CSF-1
649,00 $
About This Item
649,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.500-3.000 ng/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 18.2 kDa (containing 156 amino acid residues)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1.000 EU/μg
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Csf1(12977)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable