C-12914
Human M1 Macrophages (hMDM-GMCSF(-))
Monocyte-derived, single donor, 1.5 million cryopreserved cells
Synonyme(s) :
hMDM-GMCSF(-) cells
2 400,00 $
About This Item
2 400,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human blood (monocyte)
Conditionnement
pkg of 1,500,000 cells
Morphologie
(macrophages)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Protocoles
Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.