Principaux documents
M9009
Sigma-Aldrich
Maleic acid disodium salt hydrate
≥98%
Synonyme(s) :
Sodium maleate hydrate, Sodium toxilate hydrate
100 G
372,00 $
372,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
372,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2Na2O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.04 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
372,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
Clé InChI
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1