A3381
D-(+)-Arabitol
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
D-arabino-Pentitol, D-lyxo-Pentitol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (GC)
Forme
powder
Sucrosité
0.7 × sucrose
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable