Principaux documents
M8779
Sigma-Aldrich
4-Maleimidobutyric acid
≥98% (titration)
Synonyme(s) :
γ-Maleimidobutyric acid, 4-Maleimidobutanoic acid, N-(3-Carboxypropyl)maleimide, N-Maleoyl-4-aminobutyric acid, N-Maleoyl-GABA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Beilstein:
1455876
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (titration)
Forme
powder
Couleur
beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-6-3-4-7(11)9(6)5-1-2-8(12)13/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
NCPQROHLJFARLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Modification reagent for thiol groups in proteins
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
D H Rich et al.
Journal of medicinal chemistry, 18(10), 1004-1010 (1975-10-01)
A method for the preparation of N-maleoylamino acids and esters is reported. These compounds were shown to inhibit both the oxytocin-induced smooth muscle contraction in the isolated rat uterus and the vasopressin-induced water loss from the isolated toad bladder. The