M8255
Myristoyl chloride
≥99%
Synonyme(s) :
Tetradecanoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
250 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
Clé InChI
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter