Principaux documents
440124
Sigma-Aldrich
Dichlorodiphenylsilane
≥95%
Synonyme(s) :
Diphenyldichlorosilane
100 ML
70,50 $
500 ML
277,00 $
70,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
70,50 $
500 ML
277,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2SiCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.20
Beilstein:
609882
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2 mmHg ( 125 °C)
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
pb
305 °C (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
287.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
142 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Supports for reverse-phase high-performance liquid chromatography of large proteins.
R V Lewis et al.
Analytical biochemistry, 104(1), 153-159 (1980-05-01)
P Huttenloch et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4260-4264 (2001-11-23)
The efficacy of the surface modification of natural diatomite and zeolite material by chlorosilanes is demonstrated. Chlorosilanes used were trimethylchlorosilane (TMSCI), tert-butyldimethylchlorosilane (TBDMSCI), dimethyloctadecylchlorosilane (DMODSCI), and diphenyldichlorosilane (DPDSCI) possessing different headgroups and chemical properties. Silanol groups of the diatomite and