Documents
M7945
Sigma-Aldrich
Mephetyl tetrazole
≥98% (HPLC), oil
Synonyme(s) :
1-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-5-(1-p-tolylcyclopropyl)-1H-tetrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H22N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCn2nnnc2C3(CC3)c4ccc(C)cc4)cc1
InChI
1S/C20H22N4O/c1-15-3-7-17(8-4-15)20(12-13-20)19-21-22-23-24(19)14-11-16-5-9-18(25-2)10-6-16/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Clé InChI
VREPWWBWXVLSEF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mephetyl tetrazole is a potent and selective Kv1.5 potassium channel blocker. IC50 = 330 nM; shows selective atrial prolongation (40%) of effective refractory period (ERP), but no effect on ventricular ERP Kv1.5 channel is a molecular target for the treatment of atrial fibrillation.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.