M7920
Minoxidil Sulfate
Synonyme(s) :
U-58838
91,70 $
About This Item
91,70 $
Produits recommandés
Forme
powder
Auteur
Johnson & Johnson
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1cc(nc(N)[n+]1OS([O-])(=O)=O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
Clé InChI
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3