G5011
Glucan from baker′s yeast (S. cerevisiae)
≥98.00%
Synonyme(s) :
Glucosan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bakers yeast (S. cerevisiae)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.00%
Forme
powder
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
water: 9.80-10.20 mg/mL, turbid, colorless to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- for immune stimulation
- to stimulate mRNA expression of a sigma class glutathione S-transferase (GST) in hemocytes
- to study its effects in rainbow trout intestinal epithelial cell line (RTgutGC)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable