Documents
M7250
Sigma-Aldrich
6-Mercaptopurine riboside
~99%
Synonyme(s) :
9-β-D-Ribofuranosyl-6-mercaptopurine
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
~99%
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable