M7195
Anti-MO25 (C-terminus) antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CAB39, Anti-CGI-66, Anti-Calcium binding protein 39
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40 kDa
Espèces réactives
human, mouse (predicted), rat (predicted)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human MO25 and PC12 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAB39(51719)
mouse ... Cab39(12283)
rat ... Cab39(301574)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité