Key Documents
M7127
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
crystalline
Synonyme(s) :
Bis-MSB
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.43
Numéro Beilstein :
2375845
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
crystalline
Couleur
green
Pf
180-182 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
Clé InChI
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Produit comparable
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable