MilliporeSigma
Passer à
A5080
Amyloid β-Protein Fragment 22-35
≥95% (HPLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
480,00 $
408,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C59H102N16O21S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1403.60
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
408,00 $
Tarif480,00 $Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(C)C)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C59H102N16O21S/c1-11-30(7)47(57(93)65-25-42(79)67-36(21-28(3)4)52(88)70-35(59(95)96)18-20-97-10)75-58(94)48(31(8)12-2)74-49(85)32(9)66-41(78)24-63-51(87)34(15-13-14-19-60)69-53(89)37(22-40(62)77)72-55(91)39(27-76)68-43(80)26-64-56(92)46(29(5)6)73-54(90)38(23-45(83)84)71-50(86)33(61)16-17-44(81)82/h28-39,46-48,76H,11-27,60-61H2,1-10H3,(H2,62,77)(H,63,87)(H,64,92)(H,65,93)(H,66,78)(H,67,79)(H,68,80)(H,69,89)(H,70,88)(H,71,86)(H,72,91)(H,73,90)(H,74,85)(H,75,94)(H,81,82)(H,83,84)(H,95,96)
InChI key
KUDAPIFTNDCCFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Has cytotoxic effect on cultured neurons from rat hippocampus in serum free medium. Also forms aggregates and fibrils similar to those of β-amyloid protein in senile plaque cores.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A2326A4723A4848
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥87% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe