M6909
D-Mannoheptose
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 69.0 to 73.0 °, c = 4% (w/v) in water
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Chaîne SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2
Clé InChI
YPZMPEPLWKRVLD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable