M6316
MRS 1754 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
8-[4-[((4-Cyanophenyl)carbamoylmethyl)oxy]phenyl]-1,3-di(n-propyl)xanthine hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.CCCN1C(=O)N(CCC)c2[nH]c(nc2C1=O)-c3ccc(OCC(=O)Nc4ccc(cc4)C#N)cc3
InChI
1S/C26H26N6O4.H2O/c1-3-13-31-24-22(25(34)32(14-4-2)26(31)35)29-23(30-24)18-7-11-20(12-8-18)36-16-21(33)28-19-9-5-17(15-27)6-10-19;/h5-12H,3-4,13-14,16H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,30);1H2
Clé InChI
ZACJDWOPQROWIK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora2b(29316)
Application
- to study its effects on endothelial nitric oxide synthase (eNOS) phosphorylation induced by short-term acetate stimulation in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
- blastema formation in zebrafish
- to serve as a positive control in the anti-sickling assay and to study the role of RA2B in the same
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable