MilliporeSigma
Passer à
C102
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
8-Cyclopentyltheophylline, CPT
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
312,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
312,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
SCVHFRLUNIOSGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Biochem/physiol Actions
Selective A1 adenosine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
H127A9657H1512
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL, 0.1 M HCl: 3 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
color
white
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CYP11A1(1583), CYP17A1(1586), CYP19A1(1588)
rat ... Cyp19a1(25147)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), EBP(10682), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), PRNP(5621)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Chrm1(25229), Chrm2(81645), Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Drd4(25432), Hrh1(24448), Htr1a(24473), Htr1b(25075), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Oprs1(29336), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe