M5153
8-Methylnonanoic acid
≥97% (capillary GC), ≥97% (titration)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
≥97% (capillary GC)
≥97% (titration)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCCCCCC(O)=O
Application
Intermediate in synthesis of dihydrocapsaicin.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Jones, S., et al.
J. Chem. Res. Synop., 5, 344-344 (1987)
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water