M3755
Myelin Basic Protein Guinea Pig Fragment 68-82
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
des-Gly77, des-His78-Myelin Basic Protein Bovine fragment 68-84
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C71H113N23O28/c1-33(2)25-44(90-65(116)46(30-95)82-54(103)29-81-57(108)36(73)26-34-10-12-35(98)13-11-34)69(120)94-24-6-9-49(94)68(119)88-41(16-20-52(76)101)61(112)83-37(7-3-4-22-72)58(109)92-47(31-96)66(117)86-39(14-18-50(74)99)60(111)84-38(8-5-23-80-71(78)79)59(110)93-48(32-97)67(118)87-40(15-19-51(75)100)62(113)89-43(28-56(106)107)64(115)85-42(17-21-55(104)105)63(114)91-45(70(121)122)27-53(77)102/h10-13,33,36-49,95-98H,3-9,14-32,72-73H2,1-2H3,(H2,74,99)(H2,75,100)(H2,76,101)(H2,77,102)(H,81,108)(H,82,103)(H,83,112)(H,84,111)(H,85,115)(H,86,117)(H,87,118)(H,88,119)(H,89,113)(H,90,116)(H,91,114)(H,92,109)(H,93,110)(H,104,105)(H,106,107)(H,121,122)(H4,78,79,80)
Clé InChI
ROVJYNCPHLNVSO-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable