Principaux documents
1.06126
Millipore
Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté
buffer substance MES
Synonyme(s) :
Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté
25 G
73,50 $
250 G
242,00 $
1 KG
655,00 $
10 KG
5 940,00 $
73,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
73,50 $
250 G
242,00 $
1 KG
655,00 $
10 KG
5 940,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
224-632-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
73,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Solubilité
80 g/L
Masse volumique apparente
570 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
MES, substance pour tampon
Application
Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES), substance pour tampon. N° CAS 145224-94-8, pH 3,6 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie, calcul sur substance anhydre)≥ 99 %Identité (spectre IR)test réussiAbsorption UV (250 nm, 50 g/l, 1 cm, eau)≤ 0,05Chlorure (Cl)≤ 0,005 %Sulfate (SO₄)≤ 0,005 %Métaux lourds (exprimé en Pb)≤ 0,0005 %Na (sodium)≤ 0,005 %Eau (selon Karl Fischer)7,0 - 9,0 %Tampon biologique, pKa à 20 °C6,15
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3