M3546
Ultra-low Range Molecular Weight Marker (M.W. 1,060-26,600)
Synonyme(s) :
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm)
vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm)
Conditionnement
vial of 200 μL
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan