C6210
Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600)
Synonyme(s) :
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
245,00 $
About This Item
245,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.