C1992
Marqueur d'électrophorèse ColorBurst™
mol wt 8,000-220,000 Da
Synonyme(s) :
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
292,00 $
About This Item
292,00 $
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Poids mol.
8,000-220,000 Da
pH
8
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Composants
Quantité
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.