M3281
α-Methyl-DL-tyrosine methyl ester hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-MT methyl ester hydrochloride, 2-Methyl-4-hydroxy-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride, AMPT methyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Pf
192 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].COC(=O)C(C)(N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(14)15-2)7-8-3-5-9(13)6-4-8;/h3-6,13H,7,12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
OOVDEPZODSXAMU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable