Principaux documents
M3138
Sigma-Aldrich
Manganese(IV) oxide
powder
Synonyme(s) :
Manganese dioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MnO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
powder
Couleur
gray
Pf
535 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Clé InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash