M2537
Mevastatin
≥98% (HPLC), powder or crystals
Synonyme(s) :
Compactin, ML-236B
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
white to light yellow
Pf
151 °C
Solubilité
ethanol: 25-26 mg/mL, clear, colorless
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Auteur
Daiichi-Sankyo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12[C@H](CCC=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
Clé InChI
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Informations sur le gène
human ... HMGCL(3155) , HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Description générale
Application
- to analyze its effects on chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells by cytotoxic assay
- as a prenylation inhibitor to analyze its effects on human embryonic kidney (HEK) cells transfected with K-Ras
- as a statin agent to study its anti-cancer effect on human breast cancer cells and glioblastoma in vitro
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research