44714
(S)-Mevalonic acid lithium salt
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoate, Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-valerate, S-MVA-Li
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (GC)
Activité optique
[α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
Clé InChI
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable