Key Documents
M2152
Sigma-Aldrich
α-D(+)Mannose 1-phosphate dipotassium salt
≥95%
Synonyme(s) :
α-D-Mannopyranosyl phosphate
About This Item
Formule linéaire :
C6H11O9PK2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K].OCC1OC(OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
Clé InChI
LZAGABZLMGLWOO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable