Principaux documents
M1750
Sigma-Aldrich
Malonic acid
Synonyme(s) :
Propanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH2(COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.06
Numéro Beilstein :
1751370
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Clé InChI
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves